Ammonium iron(II) sulphate 0.02 mol/l (0.02 N) in aqueous solution
Leverancier: Bernd Kraft
KRAF01347.3000EA 0 EUR
KRAF01347.3000
Ammonium iron(II) sulphate 0.02 mol/l (0.02 N) in aqueous solution
Ammonium iron(II) sulphate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051039
CAS-nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8