Zinksulfaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
ROTHP723.1EA 33.9 EUR
ROTHP723.1
Zinksulfaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Zinksulfaat
Formule: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011302
CAS-nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III