Rubidium hydroxide 50% (w/w) in aqueous solution , 99.6% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10565.NEEA 607 EUR
10565.NE 10565.NC
Rubidium hydroxide 50% (w/w) in aqueous solution , 99.6% (metals basis)
Rubidium hydroxide
Formule: RbOH
MW: 102,48 g/mol
Kookpunt: 1390 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 300…302 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011194
CAS-nummer: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08442