Zinkchloride ≥71%
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
29142.290EA 211 EUR
29142.290
Zinkchloride ≥71%
Zinkchloride
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1840
ADR: 8,III
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 71 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer