L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A10389.22EA
80.2
EUR
A10389.22
A10389.36
A10389.14
L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥99%
L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O MW: 175,64 g/mol Smeltpunt: ∼ 175 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00065606 CAS-nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |