L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
Leverancier: Roth Carl
ROTHT203.3EA 242 EUR
ROTHT203.3 ROTHT203.1 ROTHT203.2
L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175,64 g/mol
Smeltpunt: 168…170 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00065606
CAS-nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/37/2345837.jpg