L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate ≥98.5%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
24583.186EA
132
EUR
24583.186
L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate ≥98.5%, TECHNICAL
L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate
Formule:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O MW: 209,63 g/mol Smeltpunt: 259 °C Dichtheid: 1,485 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151027 CAS-nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |
Specificaties testresultaten
Assay | Min. 98.5 % |