(R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate ≥95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L20315.03EA 71 EUR
L20315.03
(R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate ≥95%
(R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Kookpunt: 132…133 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 1,060
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00135478
CAS-nummer: 24277-44-9
ADR: 8,III