2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10870.18EA 173 EUR
A10870.18 A10870.09 A10870.30
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) ≥98%
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Useful indicator for reducing substances
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Kookpunt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼ 250 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011963
CAS-nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815