2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE31216368-100GEA 0 EUR
MOLE31216368-100G
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Kookpunt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 235 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011963
CAS-nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 12,09874