2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) ≥98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8877-25GEA
163
EUR
T8877-25G
T8877-5G
T8877-10G
T8877-50G
T8877-100G
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC) ≥98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Formule:
C₁₉H₁₅ClN₄ MW: 334,81 g/mol Kookpunt: ∼360 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 235 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00011963 CAS-nummer: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Merck Index: 12,09874 |