Diethylamine hydrochloride 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13637.30EA 43.3 EUR
A13637.30 A13637.0I A13637.0B
Diethylamine hydrochloride 99%
Diethylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN
MW: 109,6 g/mol
Kookpunt: 320…330 °C
Smeltpunt: 227…230 °C
Dichtheid: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012499
CAS-nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138