4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03067.0025EA 116 EUR
1.03067.0025
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl analytical reagent, Supelco®
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Smeltpunt: 208…212 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012991
CAS-nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 208 - 212 °C (decomposition)
Molar Mass 209.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials