4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl ≥99.0% analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
23484.132EA 145 EUR
23484.132
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl ≥99.0% analytical reagent
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Smeltpunt: 208…212 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012991
CAS-nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %