4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl, Millipore®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL07770-100GEA 261 EUR
SIAL07770-100G SIAL07770-25G
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl, Millipore®
4-Amino-N,N-dimethylaniline 2 HCl
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Smeltpunt: 208…212 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012991
CAS-nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280