Hydroxylammonium sulphate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
88944.36EA
78.2
EUR
88944.36
88944.A3
Hydroxylammonium sulphate ≥99%
Hydroxylammonium sulphate
Formule:
H₈N₂O₆S MW: 164,14 g/mol Smeltpunt: ∼ 170 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,88 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044869 CAS-nummer: 10039-54-0 EINECS: 233-118-8 UN: 2865 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |