Hydrazinium sulphate
Leverancier: Hach
Gevaar
705-0057EA 168 EUR
705-0057
Hydrazinium sulphate
Hydrazinium sulphate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Smeltpunt: 254 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00044873
CAS-nummer: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04791
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/35/2299135.jpg