Hydrazinium monochloride 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO201990010EA
243
EUR
ACRO201990010
ACRO201992500
ACRO201990051
Hydrazinium monochloride 98+%
Hydrazinium monochloride
Formule:
H₅ClN₂ MW: 68,51 g/mol Smeltpunt: 89…93 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044368 CAS-nummer: 2644-70-4 EINECS: 220-154-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |