Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Fenylhydrazinechloride
Leverancier: Acros Organics
Gevaar
ACRO151551000EA 49.6 EUR InStock
ACRO151551000 ACRO151555000
Fenylhydrazinechloride
Fenylhydrazinechloride
Formule: C₆H₉ClN₂
MW: 144,6 g/mol
Smeltpunt: 243 - 246 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07447
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/26/2297426.jpg
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
HPLC ≥99.0 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal