N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A17164.09EA 59.6 EUR
A17164.09 A17164.18
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride 96%
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Smeltpunt: 191…199 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012556
CAS-nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg