N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ACS analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06237.0025EA
202
EUR
1.06237.0025
1.06237.0005
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ACS analytical reagent, Supelco®
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Smeltpunt: 188…190 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012556 CAS-nummer: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 30 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 259.18 g/mol |
Bulk Density | 380 kg/m3 |
pH | 1.0 (25 g/l, H2O, 20 °C) |