Semicarbazide hydrochloride ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A11668.22EA 39 EUR
A11668.22 A11668.36 A11668.0E
Semicarbazide hydrochloride ≥99%
Semicarbazide hydrochloride
Urease substrate and MAO inhibitor
Formule: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Smeltpunt: ∼ 176 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013009
CAS-nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588