Semicarbazide hydrochloride
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLEM83817869EA 104 EUR
MOLEM83817869
Semicarbazide hydrochloride
Semicarbazide hydrochloride
Formule: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Smeltpunt: 174…178 °C
MDL-nummer: MFCD00013009
CAS-nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588