Natriumacetaat trihydraat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Synoniemen:
Acetic acid, sodium salt, trihydrate
, Plasmafusin
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06267.0500EA
60.3
EUR
1.06267.0500
1.06267.9050
1.06267.5000
1.06267.1000
Natriumacetaat trihydraat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumacetaat trihydraat
Formule:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136,08 g/mol Kookpunt: 120…123 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 58 °C Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00071557 CAS-nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 12,08711 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 613 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 °C |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 607 °C |