Natriumacetaat trihydraat, Sigma-Aldrich®
Synoniemen: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS1304-500GEA 191 EUR
SIALS1304-500G SIALS1304-5KG SIALS1304-1KG
Natriumacetaat trihydraat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetaat trihydraat
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Kookpunt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00071557
CAS-nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg