Koper(II)acetaat monohydraat 98+%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO203121000EA
26.6
EUR
ACRO203121000
ACRO203125000
ACRO203120025
Koper(II)acetaat monohydraat 98+%, Extra Pure
Koper(II)acetaat monohydraat
Formule:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199,65 g/mol Kookpunt: 240 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 115 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149570 CAS-nummer: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,02651 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Blue-green to blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |