Koper(II)acetaat monohydraat ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
35481.06EA
104
EUR
35481.06
35481.14
ABCRAB207600.0005
Koper(II)acetaat monohydraat ≥99.9% (metals basis)
Koper(II)acetaat monohydraat
Formule:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199,65 g/mol Smeltpunt: 115 °C Dichtheid: 1,882 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149570 CAS-nummer: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02651 |