Zinc acetate dihydrate 98.0-101.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11559.30EA
54.4
EUR
11559.30
11559.A1
11559.A7
Zinc acetate dihydrate 98.0-101.0% ACS
Zinc acetate dihydrate
Formule:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O MW: 219,51 g/mol Smeltpunt: 237 °C Dichtheid: 1,735 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00066961 CAS-nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |