Cobalt(II) acetate tetrahydrate ≥99.999%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
44345.04EA
80.2
EUR
44345.04
44345.18
44345.09
Cobalt(II) acetate tetrahydrate ≥99.999%
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Formule:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O MW: 249,08 g/mol Smeltpunt: ∼140 °C (-4H₂O) Dichtheid: 1,71 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149569 CAS-nummer: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02494 |