Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Leverancier: Merck
Gevaar
1.02530.9025EA 0 EUR
1.02530.9025 1.02530.0250
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Smeltpunt: 140 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149569
CAS-nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494