Oxaalzuur dihydraat
|
Waarschuwing
|
HONE27725.9050
Oxaalzuur dihydraat
Oxaalzuur dihydraat
Formule:
HO₂CCO₂H·2H₂O MW: 126,07 g/mol Kookpunt: 149…160 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 101 °C Dichtheid: 1,65 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149102 CAS-nummer: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 12,07043 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...