Oxaalzuur dihydraat, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL33506-250GEA 29 EUR
SIAL33506-250G SIAL33506-1KG SIAL33506-25KG SIAL33506-6X1KG SIAL33506-500G SIAL33506-5KG
Oxaalzuur dihydraat, Sigma-Aldrich®
Oxaalzuur dihydraat
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Kookpunt: 149…160 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 101 °C
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149102
CAS-nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg