1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51832-10G-FEA 318 EUR
51832-10G-F 51832-50G-F
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220,27 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149550
CAS-nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5