Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
SAFF51833-10GEA 198 EUR InStock
NOVS51833-10G TICI51833-5G SAFF51833-10G SAFF51833-5G
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220,27 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149550
CAS-nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
UN: 0000
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal