1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52862-50G-FEA 543 EUR
52862-50G-F 52862-2.5G-F NOVS52862-50G-F 52862-10G-F
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206,24 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149549
CAS-nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3