1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
15764.09EA
104
EUR
15764.09
15764.18
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O MW: 234,29 g/mol Smeltpunt: >300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007544 CAS-nummer: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |