1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Leverancier: MP Biomedicals
ICNA0215177880EA
345
EUR
ICNA0215177880
ICNA0215177825
ICNA0215177805
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O MW: 234,29 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007544 CAS-nummer: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |