5-Sulphosalicylic acid dihydrate 99+% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
43144.22EA
76.4
EUR
43144.22
43144.36
43144.14
5-Sulphosalicylic acid dihydrate 99+% ACS
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Reagent for precipitation of proteins
Formule:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O MW: 254,22 g/mol Smeltpunt: 103…112 °C Dichtheid: 1,695 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 150 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149540 CAS-nummer: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 13,09054 |