5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE27492718-1KGEA 0 EUR
MOLE27492718-1KG
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254,22 g/mol
Smeltpunt: 224 °C
Dichtheid: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149540
CAS-nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09138
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/04/2299004.jpg