2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate ≥94%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22768.22EA 148 EUR
B22768.22 B22768.14 B22768.36
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate ≥94%
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Smeltpunt: ∼ 210 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149095
CAS-nummer: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5