p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE22682449-1KGEA 0 EUR
MOLE22682449-1KG
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Smeltpunt: 102…104 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671