Piperazine hexahydrate
Gevaar
EDQMP2100000EA 208 EUR
EDQMP2100000
Piperazine hexahydrate
Piperazine hexahydrate
Formule: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Kookpunt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 44…45 °C
Vlampunt: 87 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149389
CAS-nummer: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617