tetra-Chloroauric(III) acid trihydrate
Leverancier: MP Biomedicals
Gevaar
ICNA0215252605EA 605 EUR
ICNA0215252605 ICNA0215252601
tetra-Chloroauric(III) acid trihydrate
tetra-Chloroauric(III) acid trihydrate
Formule: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393,83 g/mol
Smeltpunt: 30 °C
Dichtheid: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149904
CAS-nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III