Chromium(III) potassium sulphate dodecahydrate 98.0-102.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
36715.22EA
41.1
EUR
36715.22
36715.36
Chromium(III) potassium sulphate dodecahydrate 98.0-102.0% ACS
Chromium(III) potassium sulphate dodecahydrate
Formule:
CrK(SO₄)₂·12H₂O MW: 499,4 g/mol Smeltpunt: 89 °C Dichtheid: 1,83 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149917 CAS-nummer: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 13,02250 |