Barium perchlorate trihydrate, Reagent Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11656.30EA
69.3
EUR
11656.30
11656.A1
Barium perchlorate trihydrate, Reagent Grade
Barium perchlorate trihydrate
Formule:
BaCl₂O₈·3H₂O MW: 390,28 g/mol Smeltpunt: 70 °C Dichtheid: 2,74 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149148 CAS-nummer: 10294-39-0 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1,II |