Barium hydroxide octahydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12714.0EEA
125
EUR
A12714.0E
A12714.0C
A12714.36
Barium hydroxide octahydrate ≥97%
Barium hydroxide octahydrate
Formule:
Ba(OH)₂·8H₂O MW: 315,47 g/mol Kookpunt: 780 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 78 °C Dichtheid: 2,18 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149152 CAS-nummer: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,00980 |