Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
40233.A1EA 135 EUR
40233.A1 40233.A7
Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate ≥98%
Calcium hydrogen orthophosphate dihydrate
Formule: HCaO₄P·2H₂O
MW: 172,09 g/mol
Smeltpunt: 109 °C (-H₂O)
Dichtheid: 2,306
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149621
CAS-nummer: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699