Beryllium sulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
16104.14EA 81.8 EUR
16104.14 16104.22
Beryllium sulphate tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Beryllium sulphate tetrahydrate
Formule: BeO₄S·4H₂O
MW: 177,14 g/mol
Kookpunt: 580 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110 °C
Dichtheid: 1,1713
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149156
CAS-nummer: 7787-56-6
EINECS: 236-842-2
UN: 1566
ADR: 6.1,II