Calcium sulphate dihydrate 98.0-102.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
36700.30EA
48.6
EUR
36700.30
36700.A1
Calcium sulphate dihydrate 98.0-102.0% ACS
Calcium sulphate dihydrate
Formule:
CaSO₄·2H₂O MW: 172,17 g/mol Kookpunt: 163 °C (-2H₂O) Smeltpunt: 128 °C (-1,5H₂O) Dichtheid: 2,32 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149625 CAS-nummer: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |