Aluminium fluoride trihydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11496.36EA
109
EUR
11496.36
11496.A3
11496.22
Aluminium fluoride trihydrate ≥97%
Aluminium fluoride trihydrate
Formule:
AlF₃·3H₂O MW: 138,02 g/mol Smeltpunt: 250 °C (-3H₂O) Dichtheid: 2,17 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149141 CAS-nummer: 15098-87-0 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,00351 |